Läs mer
Carsalam, MedChemExpress
Produktkod. 16478576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478576 100 mg
1 options
Produktkod. 16478576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carsalam
CAS 2037-95-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H5NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Carbonylsalicylamide
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (735.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1)OC2=CC=CC=C2C1=O
Molekylvikt (g/mol) 163.13
Formel vikt 163.13
Procent renhet 99.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation