Läs mer
Cartap hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134326
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134326 250 mg
30040766 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134326 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC184453250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15263-52-2
Molekylformel C7 H15 N3 O2 S2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 273.8
Synonym Carbamic acid, thio-, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monohydrochloride (8CI), Carbamothioic acid, S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monohydrochloride (9CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, dicarbamate (ester), monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis(carbamoylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1,3-propanedithiol dicarbamate hydrochloride, Caldan, Cartap hydrochloride, NTD 2, Padan, Padan 4G, Padan SG, Suntap, Vegetox
IUPAC-namn S-[3-karbamoylsulfanyl-2-(dimetylamino)propyl] karbamothioat; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)C(CSC(=O)N)CSC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cartap hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15N3O2S2.ClH/c1-10(2)5(3-13-6(8)11)4-14-7(9)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,8,11)(H2,9,12);1H
Formel vikt 273.0372
Procent renhet >95%