Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karteololhydroklorid
Produktkod. 16564404 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16564404 5 g -
16554404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16564404 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464320050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51781-21-6
Molekylformel C16H25ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 328.84
MDL-nummer MFCD00941499
InChI-nyckel FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn väte 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxipropoxi]-1,2,3,4-tetrahydrokinolin-2-onklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carteolol hydrochloride
Smältpunkt 278,0 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig. Övrig löslighet: måttligt löslig i metanol. svagt löslig i ättiksyra. olöslig i kloroform, eter, diklormetan
Formel vikt 328.83
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.