Läs mer
Carteolol hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16427336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16427336 100 mg
16403397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16427336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17495A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carteolol hydrochloride
CAS 51781-21-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H25ClN2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym OPC-1085 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (152.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C1NC2=C(C(OCC(O)CNC(C)(C)C)=CC=C2)CC1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 328.83
Formel vikt 328.83
Procent renhet 99.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation