Läs mer
Carteololhydroklorid, TRC
Produktkod. 17970385
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970385 100 mg
17900585 5 mg
17953515 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17970385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC184450100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51781-21-6
Molekylformel C16 H24 N2 O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 328.83
Synonym 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone Hydrochloride, (+/-)-Carteolol Hydrochloride, dl-Carteolol Hydrochloride;
IUPAC-namn 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-1H-kinolin-2-one; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2NC(=O)CCc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carteolol Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
Formel vikt 328.1554
Procent renhet >95%