Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Förbränning av biofarliga kartonger
Produktkod. 11332204
Change view
Höjd (metrisk):
250 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
11332204 250 mm
1 options
Produktkod. 11332204 Leverantör Bel-Art™ Scienceware™ Leverantörsnummer F132050002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 SEK
    995.99 SEK / Paket med 6
    Save 819.01 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för att innehålla biologiskt farligt avfall som ska förbrännas. Bel Art™ Kartong Biohazard Förbränningskartonger kan förbrännas genom att hela enheten placeras i förbränningsugnen.
  • Flikar längs den övre kanten förhindrar att en genomskinlig 0,038 mm (1,5 mil) tjock bioriskpåse av polypropen glider ur sin plats
  • Tättslutande lock har en flik för att enkelt kunna lägga in avfallsmaterial
  • Tryckt med stor, ljus, biofarlig grafik och instruktioner på fyra språk (engelska, spanska, franska, tyska)
  • Förpackad platt för att spara utrymme och fraktkostnader; kartong och innerpåse kan monteras på några sekunder
  • Finns i storlekar för att passa bänk- eller golvanvändning
  • Tillval, återanvändbart sanitetsskydd (F13204-0000) för golvmodell säljs separat
Specifikationer
Höjd (metrisk) 250 mm
Tjocklek 0.04 mm
Produkttyp Förbränning av biofarliga kartonger