Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Kassett
Produktkod. 10447421
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10447421 400 ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10447421 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 1430
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Gaspatron, med säkerhetsventil.
  • Med säkerhetsventil
  • Ger ca. 3 timmars användning
  • EN 417:2012
  • 70 % butan; 30 % propan
  • Ventilkassett typ 1430
  • Vikt: 220 g
  • Höjd: 92 mm
  • Diameter: 104 mm
Specifikationer
Produkttyp Gaspatron
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Antal per förpackning 1 st.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gaskartusche / Flüssiggasgemisch
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig gas Kategorija 1
Faroangivelser
  • H220-Extremt brandfarlig gas.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P377-Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
  • P381-Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.