Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Patronbrännare med säkerhetselement
Produktkod. 10219201
Change view
Gastyp:
Butan, LPG, Propan, Propan
Produktkod. Gastyp
10219201 Butan, LPG, Propan, Propan
1 options
Produktkod. 10219201 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 1425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1243.28 SEK
    1185.68 SEK / Paket med 1
    Save 57.60 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Usbeck Laborgeraete Patronbrännare med säkerhetselement - Ger skydd mot okontrollerat gasutsläpp i laboratorier.
  • Din typ
  • Nålventil
  • Inkluderar 400 ml patron
  • T = 1650 °C
  • Passande stativ: 5136/5146
  • Ger skydd mot okontrollerat utsläpp av gas i laboratorier.
  • Genom värmen från pilotlågan genereras en elektrisk spänning inuti termoelementet. På grund av denna spänning håller en magnetventil i säkerhetselementet öppen. Gasen kan flöda.
  • Om lågan på brännarna slocknar, kyls termoelementet ner och den elektriska spänningen sjunker, vilket stänger magnetventilen automatiskt. Gastillförseln avbryts och ingen oförbränd gas kan komma ut.
Specifikationer
Produkttyp Gaspatron
Gastyp Butan, LPG, Propan, Propan
Inkluderar 400 ml patron
Max. Temperatur (metrisk) 1650 °C
Säkerhetsfunktioner Magnetventil i säkerhetselementet
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cartridge burnerwithsafety element, DIN type .
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig gas Kategorija 1
  • Gaser under tryck
Faroangivelser
  • H220-Extremt brandfarlig gas.
  • H280-Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P377-Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
  • P381-Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butane, Propane