Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ Cartridge Holder V-3
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Online SPE-koncentrationskolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Required when using the cartridge format of Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ HRP columns. The Dionex SolEx Cartridge Holder V-3 is designed to make it easy to change cartridges when necessary. Dionex SolEx HRP columns and cartridges provide fast, easy sample pre-concentration of contaminants from water samples by solid-phase extraction prior to HPLC analysis. Used online, they are placed in the valve to automatically concentrate the analytes of interest.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | V-3 Holder |
| För användning med (utrustning) | Online SPE-koncentrationskolumner |
| Typ | V-3 Cartridge Folder |
| Produktlinje | SolEx |