Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Water System Cartridges
Produktkod. 11357121 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Jonbyteskassett
Kassett för vatten med hög renhet
Ultraren polerkassett
För användning med (utrustning):
GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
MicroPure
Pacific TII
Smart2Pure
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11357121
Brand: Thermo Scientific™ 09.1019
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underhåll ditt Thermo Scientific™ Barnstead™-användningsställe för vattenreningssystem med dessa ersättningskassetter.
Underhåll ditt Thermo Scientific™ Barnstead™-användningsställe vattenreningssystem med ersättning Thermo Scientific™ Barnstead™ -kassetter.
Välj lämpligt artikelnummer för ditt system. Dessa kassetter är avsedda för användning med följande Barnstead-vattenreningssystem:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Jonbyteskassett
För användning med (utrustning) Smart2Pure
Typ Kassett, jonbyte