Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Water System Cartridges
Produktkod. 11397151 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Jonbyteskassett
Kassett för vatten med hög renhet
Ultraren polerkassett
För användning med (utrustning):
GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
MicroPure
Pacific TII
Smart2Pure
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11397151 Kassett för vatten med hög renhet Pacific TII Varje
11357121 Jonbyteskassett Smart2Pure Varje
11367121 Ultraren polerkassett Smart2Pure Varje
15390471 Ultraren polerkassett GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI Varje
11337121 Ultraren polerkassett MicroPure Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11397151 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 09.4011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underhåll ditt Thermo Scientific™ Barnstead™-användningsställe för vattenreningssystem med dessa ersättningskassetter.
Underhåll ditt Thermo Scientific™ Barnstead™-användningsställe vattenreningssystem med ersättning Thermo Scientific™ Barnstead™ -kassetter.
Välj lämpligt artikelnummer för ditt system. Dessa kassetter är avsedda för användning med följande Barnstead-vattenreningssystem:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kassett för vatten med hög renhet
För användning med (utrustning) Pacific TII
Typ Kassett, högrent vatten