Läs mer
Carvacrol-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carvacrol-beta-D-glucuronide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O7/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(6-9)22-16-13(19)11(17)12(18)14(23-16)15(20)21/h4-7,11-14,16-19H,1-3H3,(H,20,21)/t11?,12-,13+,14-,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 326.1366 |