Läs mer
Carvacrol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16544204 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
16544204 25 g
1 options
Produktkod. 16544204 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368340250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 499-75-2
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00002236
InChI-nyckel RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-metyl-5-(propan-2-yl)fenol
LEDER CC(C)C1=CC=C(C)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carvacrol
Smältpunkt 3.0°C
Densitet 0.9760 g/mL, 0.976
Kokpunkt 238.0°C
Flampunkt 106°C
Linjär formel (CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 1872
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Viskositet 28.5 mPa.s (20°C)
Formel vikt 150.22
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.