Läs mer
Carvacrol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Carvacrol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3 |
| Formel vikt | 150.1045 |