Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karvedilol
Produktkod. 15832464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15832464 1 g 1g
15842464 5 g 5g
15852464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15832464 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462450010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72956-09-3 | C24H26N2O4 | 406.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72956-09-3
Molekylformel C24H26N2O4
Molekylvikt (g/mol) 406.48
MDL-nummer MFCD00864692,MFCD00869663
InChI-nyckel OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 1-(9H-karbazol-4-yloxi)-3-{[2-(2-metoxifenoxi)etyl]amino}propan-2-ol
LEDER COC1=CC=CC=C1OCCNCC(O)COC1=CC=CC2=C1C1=C(N2)C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carvedilol
Smältpunkt 114.0°C to 115.0°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, soluble in methanol & methylene chloride, slightly soluble in ether, ethanol & isopropanol
Formel vikt 406.47
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carvedilol
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carvedilol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.