Läs mer
Carvedilol b-D-Glucuronide (mixture of diasteromers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carvedilol beta-D-Glucuronide (mixture of diasteromers) |
| CAS | 114869-83-9 |
| Molekylformel | C30 H34 N2 O10 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Carvedilol-O-Beta-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34N2O10/c1-38-21-10-4-5-11-22(21)39-14-13-31-15-17(16-40-30-27(35)25(33)26(34)28(42-30)29(36)37)41-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)32-20/h2-12,17,25-28,30-35H,13-16H2,1H3,(H,36,37)/t17?,25-,26-,27+,28-,30+/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCNCC(CO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)Oc3cccc4[nH]c5ccccc5c34 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 582.6 |
| Formel vikt | 582.2213 |