Läs mer
Carvedilol Bis(N-benzylalkylpyrocatechol) Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carvedilol Bis(N-benzylalkylpyrocatechol) Impurity |
| CAS | 1391054-59-3 |
| Molekylformel | C54H54N4O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,3-{2,2-[1,2-Phenylenebis(oxy)]bis(ethane-2,1-diyl)}bis(N-benzylazanediyl)bis(1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol) |
| InChI formel | InChI=1S/C54H54N4O6/c59-41(37-63-51-27-13-23-47-53(51)43-19-7-9-21-45(43)55-47)35-57(33-39-15-3-1-4-16-39)29-31-61-49-25-11-12-26-50(49)62-32-30-58(34-40-17-5-2-6-18-40)36-42(60)38-64-52-28-14-24-48-54(52)44-20-8-10-22-46(44)56-48/h1-28,41-42,55-56,59-60H,29-38H2 |
| LEDER | OC(COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)CN(CCOc4ccccc4OCCN(CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56)Cc8ccccc8)Cc9ccccc9 |
| IUPAC-namn | 1-[benzyl-[2-[2-[2-[benzyl-[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 855.03 |
| Formel vikt | 854.4043 |