Läs mer
Carvedilol Bisalkylpyrocatechol Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carvedilol Bisalkylpyrocatechol Impurity |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H42N4O6/c45-27(25-49-37-17-7-13-33-39(37)29-9-1-3-11-31(29)43-33)23-41-19-21-47-35-15-5-6-16-36(35)48-22-20-42-24-28(46)26-50-38-18-8-14-34-40(38)30-10-2-4-12-32(30)44-34/h1-18,27-28,41-46H,19-26H2 |