Läs mer
Carvedilol Biscarbazole (1,1'-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo]-bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol]), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carvedilol Biscarbazole |
| CAS | 918903-20-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carvedilol Biscarbazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C39 H39 N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,1'-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo]bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol], Carvedilol Imp. B (EP), Carvedilol Biscarbazole, Carvedilol USP Related Compound B, Carvedilol USP RC B, USP Carvedilol Related Compoud B, Ph Eur Carvedilol Impurity B, 1,1'-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]iminobis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol]), SKF-105844, Carvedilol Related Compound B, Carvedilol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56 |
| Visa mer |