Läs mer
Carvedilol-d3, TRC
Produktkod. 30352028
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30352028 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30352028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18462710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carvedilol-methyl-d3
CAS 1020719-25-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C24 2H3 H23 N2 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]- (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]-2-propanol (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol, Carvedilol-d3, Carvedilol-D3 (methoxy-D3)
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC-namn 1-(9H-karbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriometoxi)fenoxi]etylamino]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 409.49
Formel vikt 409.2081