missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Carvedilol-d4 (ethyl-d4), CDN

Produktkod. 30325577
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325577 0.005 g
30315194 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325577 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68280.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carvedilol-D4 (2-aminoethoxy-1,1,2,2-D4)
CAS 1133705-56-2
Molekylformel C24 D4 H22 N2 O4
Kvantitet 0.005 g
Synonym 2-Propanol, 1-(9 H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl-1,1,2,2-d4]amino]- (ACI), 1-(9 H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl-1,1,2,2-d4]amino]-2-propanol (ACI), 1-(9 H-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-1,1,2,2-tetradeuterioethylamino]propan-2-ol, Carvedilol-d4, Carvedilol-D4 (2-aminoethoxy-1,1,2,2-D4), (±)-Carvedilol-d4 (ethyl-d4)
InChI formel InChI=1 S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27 H,13-16H2,1H3/i13D2,14D2
LEDER [2 H]C([2 H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2 H])([2 H])Oc4ccccc4OC
IUPAC-namn 1-(9 H-carbazol-4-yloxy)-3-[[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 410.4989
Formel vikt 410.2144 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.