missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carvedilol EP Impurity D, Mikromol™

Produktkod. 30462461
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462461 4 x 25 mg
30051066 100 mg
30050944 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462461 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0291.1300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Carvedilol EP Impurity D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[4-[2-hydroxy-3-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propoxy]-9H-carbazol-9-yl]propan-2-ol
CAS 1391052-16-6
Analyt- eller komponentnamn 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[4-[2-hydroxy-3-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propoxy]-9H-carbazol-9-yl]propan-2-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C39 H39 N3 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[4-[2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-9H-carbazol-9-yl]propan-2-ol, 9H-Carbazole-9-ethanol, alpha-[(9H-carbazol-4-yloxy)methyl]-4-[2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-, Carvedilol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-40-22-26(43)24-47-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-14-32(29)42(33)23-27(44)25-48-36-18-8-13-31-38(36)28-10-2-4-12-30(28)41-31/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3c2c4ccccc4n3CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56
IUPAC-namn 1-[9-[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]carbazol-4-yl]oxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 645.74
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 645.2839 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.