Läs mer
Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carvedilol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 406.1893 |
| Procent renhet | >95% |