Läs mer
(-)-Carveol, mixture of isomers, 97%
Produktkod. 11489067
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489067 10 g 10g
11499067 50 g 50g
11409077 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20636.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-48-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
Det är en terpen som hämmar bröstcancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är en terpen som
hämmar bröstcancer.
Löslighet
Delvis löslig i vatten. Löslig i alkohol, etanol och DMSO.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-48-9
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00869995,MFCD00062993
InChI-nyckel BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
Synonym carveol, p-mentha-6,8-dien-2-ol, p-mentha-1,8-dien-6-ol, 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol, 2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-1-methylethenyl, p-mentha-1 6 ,8-dien-2-ol, 5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, --carveol, l-carveol, 2-methyl-5-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-ol
PubChem CID 7438
ChEBI CHEBI:23046
IUPAC-namn 2-metyl-5-prop-l-en-2-ylcyklohex-2-en-l-ol
LEDER CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Carveol
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 0.96
Kokpunkt 227°C
Flampunkt 98°C (209°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 10 g
Beilstein 6269416
Löslighetsinformation Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO.
Formel vikt 152.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.