Läs mer
Carvone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326816
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326816 1 ml
1 options
Produktkod. 30326816 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11052000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carvone
CAS 99-49-0
Analyt- eller komponentnamn Carvone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H14 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3
LEDER CC(=C)C1CC=C(C)C(=O)C1
IUPAC-namn 2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 150.1045 g/mol