Läs mer
β-Caryophyllene, MedChemExpress
Produktkod. 16432396
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16432396 500 mg
1 options
Produktkod. 16432396 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1415
MedChemExpress β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Caryophyllene
CAS 87-44-5
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H24
Kvantitet 500 mg
Synonym (-)-(E)-Caryophyllene (−)-β-caryophyllene (−)-trans-Caryophyllene
Löslighetsinformation Ethanol : ≥ 176.67 mg/mL (864.55 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (244.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1CC/C=C(C)/CC[C@@]2([H])C(C)(C)C[C@]12[H]
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Formel vikt 204.35
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death