Läs mer
Karyofyllenoxid 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324898
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324898 1 ml
1 options
Produktkod. 30324898 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010046IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caryophyllene Oxide
CAS 1139-30-6
Analyt- eller komponentnamn Caryophyllene Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H24 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, (1R,4R,6R,10S)-, 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, [1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-, Caryophyllene oxide (6CI), Caryophyllene, epoxide (7CI), (-)-Caryophyllene oxide, (-)-Epoxydihydrocaryophyllene, (-)-β-Caryophyllene epoxide, (-)-β-Caryophyllene oxide, (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4β,5α-Epoxycaryophyllene, 6,7-Epoxy-3(15)-caryophyllene, Caryophyllene 4β,5α-epoxide, Caryophyllene 4β,5α-oxide, trans-Caryophyllene oxide, β-Caryophyllene epoxide, β-Caryophyllene oxide
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
LEDER CC1(C)C[C@H]2[C@H]1CC[C@@]3(C)O[C@@H]3CCC2=C
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Molekylvikt (g/mol) 220.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 220,1827 g/mol