Läs mer
Emma Safety Footwear CAS Skyddsskor
Produktkod. 15958671
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15958671 45 1 par
15958661 35 1 par
15968661 36 1 par
15978661 37 1 par
15988661 38 1 par
15998661 39 1 par
15908671 40 1 par
15918671 41 1 par
15928671 42 1 par
15938671 43 1 par
15948671 44 1 par
15968671 46 1 par
15978671 47 1 par
15988671 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15958671 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM52054045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1358.67 SEK
    803.25 SEK / 1 par
    Save 555.42 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 23-03-2027
Tvättbara överdelar i mikrofiber är behandlade för att stöta bort all slags smuts, bakterier och bakterier. En mycket andningsbar, bekväm sko för hela dagen. Energiåtergivande sulor förhindrar trötthet och håller bäraren fräsch, alert, fotsäker och stadig även i händelse av spill.
  • S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
  • GripForce™ Easy Twist yttersula
  • Mikrofiberkonstruktion
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Vitt
Design CAS
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 45
Tåmaterial Stål