Läs mer
WTW™ Fodral Set för WTW™ MultiLine Multiparameter System
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Armoring SM Pro, Buffer STP 4 och STP 7, stativ, bägare, konduktivitetsstandard 1413 S/μcm vid 25 °C |