Läs mer
Casein, Extra Pure, SLR, Light White Soluble, Fisher Chemical
Produktkod. 10253180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10253180 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10253180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/3240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 9000-71-9
Smältpunkt 280°C
Färg Yellow
Förpackning Plastic powder jar
MDL-nummer 81481
Kvantitet 500 g
Fysisk form Powder