missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Casein Kinase 1 alpha Antibody (2E2), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-30165H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Casein Kinase 1 alpha Monoclonal antibody specifically detects Casein Kinase 1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| Casein Kinase 1 alpha | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| NP_001883 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 2E2 | |
| PBS | |
| casein kinase 1, alpha 1, casein kinase I isoform alpha, CK1CKI-alpha, down-regulated in lung cancer, EC 2.7.11.1, HLCDGP1, PRO2975 | |
| Recombinant human Casein Kinase 1 alpha (1-337aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway | |
| 1452 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering