Läs mer
Novus Biologicals™ Casein Kinase 1 delta Overexpression Lysate
Produktkod. 18748353 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18748353 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18748353 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL109530
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Casein Kinase 1 delta Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24965 and based on accession number NM_13962. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens casein kinase 1, delta (CSNK1D), transcript variant 2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only