Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kasein, rent
Produktkod. 10063370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10063370 1 kg Plastflaska 1kg
10545691 100 g Plastflaska 100g
11986941 5 kg Plasttrumma 5kg
15189253 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10063370 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 276070010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kasein, CAS # 9000-71-9, är en familj av besläktade fosfoproteiner, vanligtvis isolerade från nötköttsmjölk. | CAS: 9000-71-9 | C81H125N22O39P | 2061,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
• Kasein innehåller en blandning av relaterade fosfoproteiner som finns i mjölk och ost från nötkreatur. Den innehåller alla de vanliga aminosyrorna och är rik på de essentiella.
Användningsområden
•Kasein är en källa till aminosyror, kolhydrater och två oorganiska grundämnen, nämligen kalcium och fosfor
• Denna förening kan användas in vivo som ett fast födaprov och in vitro matsmältningsexperiment med gnagare
• Det kan öka fotostabiliteten hos kvantprickar och minska ospecifik bindning i immunfluorescensexperiment
• Kasein, i biokemiska experiment, kan användas för att framställa P407-kaseinhydrogeler och för att studera de mekaniska effekterna av tillsatsen av kasein till P407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-71-9
Molekylformel C81H125N22O39P
Molekylvikt (g/mol) 2061.98
MDL-nummer MFCD00081481
InChI-nyckel BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYNA-N
Synonym casein, caseinogen, casein, tech., bovine beta-casein monophosphopeptide
PubChem CID 73995022
IUPAC-namn 6-amino-2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-amino-1-hydroxi-3-fenylpropyliden)amino]-1-hydroxi-4-}(C-hydroxi-imideido)-1-hydroxi-4-(C-hydroxi-imideido)-1-hydroxi-1-(C-hydroxi-imideido) hosfonooxi)propyliden]amino}-4-karboxi-1-hydroxibutyliden)amino]-4-karboxi-1-hydroxibutyliden}amino)-1-hydroxi-4-(C-hydroxikarbonimidoyl)butyliden]amino}-1-hydroxi-4-(C-hydroxi) arbonimidoyl)butyliden)amino]-1-hydroxi-4-(C-hydroxikarbonimidoyl)butyliden}amino)-1,3-dihydroxibutyliden]amino}-4-karboxi-1-hydroxibutyliden)amino]-3-karboxi-1-hydroxipropyliden e}amino)-4-karboxi-1-hydroxibutyliden]amino}-1-hydroxi-4-metylpentyliden)amino]-1-hydroxi-4-(C-hydroxikarbonimidoyl)butyliden}amino)-3-karboxi-1-hydroxipropyliden]amino}hexansyra syra
LEDER CC(C)CC(N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1)C(C)O)C(O)=NC(CCC(O)=N)C(O)=NC(CC(O)=O)C(O)=NC(CCCCN)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Casein
Namnnotering teknik.
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.