Läs mer
Kasein, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454704
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454704 2500 g 2500g
11444704 500 g 500g
11464704 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454704 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13707.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kasein, CAS # 9000-71-9, är en familj av besläktade fosfoproteiner, vanligtvis isolerade från bovin mjölk.
Naturlig proteinkälla, vanligtvis isolerad från bovin mjölk. Kasein används i stor utsträckning som livsmedelstillsats. Det är användbart i tandremineraliseringsprodukter för att stabilisera amorft kalciumfosfat. Det används också som en typ av organiskt lim och bindemedel för säkerhetständstickor. Den tillför aminosyror och kolhydrater och två oorganiska element som kalcium och fosfor. Vidare används det också vid tillverkning av transformatorkort på grund av dess oljepermeabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
• Kasein innehåller en blandning av relaterade fosfoproteiner som finns i mjölk och ost från nötkreatur. Den innehåller alla de vanliga aminosyrorna och är rik på de essentiella.
Användningsområden
•Kasein är en källa till aminosyror, kolhydrater och två oorganiska grundämnen, nämligen kalcium och fosfor
• Denna förening kan användas in vivo som ett fast födaprov och in vitro matsmältningsexperiment med gnagare
• Det kan öka fotostabiliteten hos kvantprickar och minska ospecifik bindning i immunfluorescensexperiment
• Kasein, i biokemiska experiment, kan användas för att framställa P407-kaseinhydrogeler och för att studera de mekaniska effekterna av tillsatsen av kasein till P407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9000-71-9
Molekylformel C81H125N22O39P
Molekylvikt (g/mol) 2061.98
MDL-nummer MFCD00081481
InChI-nyckel BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYNA-N
Synonym casein, caseinogen, casein, tech., bovine beta-casein monophosphopeptide
PubChem CID 73995022
IUPAC-namn 6-amino-2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-amino-1-hydroxi-3-fenylpropyliden)amino]-1-hydroxi-4-}(C-hydroxi-imideido)-1-hydroxi-4-(C-hydroxi-imideido)-1-hydroxi-1-(C-hydroxi-imideido) hosfonooxi)propyliden]amino}-4-karboxi-1-hydroxibutyliden)amino]-4-karboxi-1-hydroxibutyliden}amino)-1-hydroxi-4-(C-hydroxikarbonimidoyl)butyliden]amino}-1-hydroxi-4-(C-hydroxi) arbonimidoyl)butyliden)amino]-1-hydroxi-4-(C-hydroxikarbonimidoyl)butyliden}amino)-1,3-dihydroxibutyliden]amino}-4-karboxi-1-hydroxibutyliden)amino]-3-karboxi-1-hydroxipropyliden e}amino)-4-karboxi-1-hydroxibutyliden]amino}-1-hydroxi-4-metylpentyliden)amino]-1-hydroxi-4-(C-hydroxikarbonimidoyl)butyliden}amino)-3-karboxi-1-hydroxipropyliden]amino}hexansyra syra
LEDER CC(C)CC(N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1)C(C)O)C(O)=NC(CCC(O)=N)C(O)=NC(CC(O)=O)C(O)=NC(CCCCN)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Casein
Smältpunkt ∼280 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1883
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.