Läs mer
CASIN, MedChemExpress
Produktkod. 16483336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483336 25 mg 25mg
16481607 50 mg -
16475428 10 mg -
16436026 100 mg -
16428147 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12874
MedChemExpress CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.
CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CASIN
Fysisk form Solid
CAS 425399-05-9
Färg Light Nude
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N2O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (101.17 mM)
LEDER OCCNC1C(NC2=C3C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2)=C3CCC1
Molekylvikt (g/mol) 306.4
Formel vikt 306.4
Procent renhet 95.28%