missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress β-Casomorphin, bovine

Produktkod. 16471848
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471848 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471848 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0179

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress β-Casomorphin, bovine (β-Casomorphin-7 (bovine) ) is a opioid peptide with an IC50 of 14 μM in an Opioid receptors binding assay.

Specifikationer

Renhet 99.83%
CAS 72122-62-4
Innehåll och lagring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 789.92 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (126.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (63.30 mM)
Synonym β-Casomorphin-7 (bovine)∣ Bovine β-casomorphin-7
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.