Läs mer
MedChemExpress β-Casomorphin, bovine
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.83% |
| CAS | 72122-62-4 |
| Innehåll och lagring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 789.92 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (126.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (63.30 mM) |
| Synonym | β-Casomorphin-7 (bovine)∣ Bovine β-casomorphin-7 |