Läs mer
Abnova™ CASP10 (Human) Recombinant Protein
Produktkod. 16013725
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16013725
Brand: Abnova™ H00000843Q02.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Human CASP10 partial ORF ( NP_116756.2, 19 a.a. - 187 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: SFREKLLIIDSNLGVQDVENLKFLCIGLVPNKKLEKSSSASDVFEHLLAEDLLSEEDPFFLAELLYIIRQKKLLQHLNCTKEEVERLLPTRQRVSLFRNLLYELSEGIDSENLKDMIFLLKDSLPKTEMTSLSFLAFLEKQGKIDEDNLTCLEDLCKTVVPKLLRNIEK
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_116756.2
Gen-ID (Entrez) 843
Namn caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase
Beredningsmetod Wheat germ expression system
Kvalitetskontrolltestning 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias ALPS2, FLICE2, MCH4
Gensymbol CASP10
Art Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffert 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer