Läs mer
Abnova™ CASP10 (Human) Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Beskrivning
- Sequence: SFREKLLIIDSNLGVQDVENLKFLCIGLVPNKKLEKSSSASDVFEHLLAEDLLSEEDPFFLAELLYIIRQKKLLQHLNCTKEEVERLLPTRQRVSLFRNLLYELSEGIDSENLKDMIFLLKDSLPKTEMTSLSFLAFLEKQGKIDEDNLTCLEDLCKTVVPKLLRNIEK
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_116756.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 843 |
| Namn | caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase |
| Beredningsmetod | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrolltestning | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 25 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | ALPS2, FLICE2, MCH4 |
| Gensymbol | CASP10 |
| Art | Wheat Germ (in vitro) |
| Visa mer |