Läs mer
Caspase-1-hämmare II, TRC
Produktkod. 30179443
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179443 5 mg
30179304 10 mg
30179341 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1849085MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178603-78-6
Molekylformel C24H33ClN4O8
Molekylvikt (g/mol) 540.99
Synonym Ac-YVAD-CMK, N-Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-N-[(1S)-1-(carboxymethyl)-3-chloro-2-oxopropyl]-L-alaninamide
IUPAC-namn (3S)-3-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyfenyl)propanoyl]amino]-3-metylbutanoyl]amino]propanoyl]amino]-5-klor-4-oxopentansyra
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caspase-1 Inhibitor II
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1