Läs mer
Caspase-12 Antibody [Alexa Fluor« 350], R&D Systems™
Produktkod. 30498668 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30498668 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30498668 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335067AF350
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Caspase-12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Caspase-12
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Apoptosis Related Cysteine Protease, CASP 12, casp12, CASP12P1, Caspase 12 pseudogene 1, Caspase12, UNQ9415
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human Caspase-12 (NP_001177945.2).,, Sequence:, FNNRNCQSLKDKPKVIIMQACRGNGAGIVWFTTDSGKASADTHGRLLQGNICNDAVTKAHVEKDFIAFKSSTPHNVSWRHETNGSVFISQIIYYFREYSWS
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Caspases
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100506742
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus