Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kaspas-3-hämmare III
Produktkod. 15446389
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 15446389
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64442.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En potent, cellgenomsläpplig och irreversibel hämmare av kaspas-3; hämmar även kaspaserna -6, -7, -8 och -10. Används vanligtvis i koncentrationer upp till 100 -M för att undersöka rollen av kaspas-3-beroende apoptos
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 285570-60-7
Molekylformel C21H31ClN4O11
Synonym Ac-DEVD-CMK; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp chloromethyl ketone
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Off-white to brown
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
För användning med (applikation) A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 →M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
Formel vikt 550.94
Löslighet Soluble in DMSO
Form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.