Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kaspas-3-hämmare III
Produktkod. 15456389
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456389 1 mg 1mg
15446389 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456389 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64442.M^
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
CAS: 285570-60-7 | C21H31ClN4O11, C21H31ClN4O11 | 550,95 g/mol
En potent, cellgenomsläpplig och irreversibel hämmare av kaspas-3; hämmar också kaspaserna -6, -7, -8 och -10. Används ofta vid koncentrationer upp till 100 -M för att undersöka rollen av kaspas-3-beroende apoptos
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 285570-60-7
Molekylformel C21H31ClN4O11
Synonym Ac-DEVD-CMK; N-acetyl-Asp-Glu-Val-Asp klormetylketon
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Benvit till brun
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En potent, cellgenomsläpplig och irreversibel hämmare av kaspas-3; hämmar även kaspaserna -6, -7, -8 och -10. Används vanligtvis i koncentrationer upp till 100→ M för att undersöka rollen av kaspas-3-beroende apoptos
Formel vikt 550.94
Löslighet Löslig i DMSO
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.