Läs mer
Invitrogen™ CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase Staining Kit
:
CaspGLOW Fluorescein Active Caspase Staining Kit
Beskrivning
Innehåller
- FITC-VAD-FMK
- Wash Buffer
- Z-VAD-FMK
- Uses the inhibitor specific for all caspases, Z-VAD-FMK, which is directly conjugated to FITC (fluorescein isothiocyanate) for the detection system
- This reagent is cell permeable, non-toxic and irreversibly binds to the active enzyme
Spécification
Spécification
| Kvantitet | 100 Tests |
| Formatera | Kit |
| Produkttyp | Staining Kit |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |
| För användning med (utrustning) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer |
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu