Läs mer
Caspofungin Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1213.42 |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |