Läs mer
Caspofungin diacetate, MedChemExpress
Beskrivning
Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caspofungin diacetate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 179463-17-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C56H96N10O19 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MK-0991 diacetateL-743872 diacetate |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (82.41 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |