Läs mer
Cytiva Kassett
Handla allt Cytiva Produkter
Stil:
For 24, 48 or 96 deep-well Plate
For 3 mL Tubes
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Cytiva Cassettes are available in packs of two (2) for large-scale processing of samples in chromatography applications using the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system.
- For Deep-Well Plates (in Flexible fraction collector): Holds 24, 48 or 96 deep-well plate
- For 3mL Tubes: Holds up to 40 tubes
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Chromatography Applications |
| För användning med (utrustning) | Fraktionssamlare F9-C och ÄKTA Avant Kromatografisystem |
| Typ | Kassett |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Stil | For 24, 48 or 96 deep-well Plate |