Läs mer
Invitrogen™ Kassettklämma, vänster
Produktkod. 15324574
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15324574 1 enhet Varje
1 options
Produktkod. 15324574 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A25946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1416.00 SEK
    1118.64 SEK / 1 enheter
    Save 297.36 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kassettklämmor är reservdelar till Mini Gel Tank. De låser och förseglar gelkassetterna i Gel Runner-tanken. Orienteringen bestäms när man är vänd mot geltankens framsida.
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med en mängd olika Novex™ geler, NuPAGE™ geler och Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning tillåter Bolt™ Bis-Tris Plus geler som ska köras på cirka 35 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Universell
Gelkompatibilitet Novex™ Mini Gels
Gel storlek Mini
Typ Kassettklämma
Kvantitet 1 enhet