Läs mer
Kassettklämma, höger
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kassettklämmor är reservdelar till Mini Gel Tank. De låser och förseglar gelkassetterna i Gel Runner-tanken. Orienteringen bestäms när man är vänd mot geltankens framsida.
Om Mini Gel Tank Mini
Gel Tank är kompatibel med en mängd olika Novex™ geler, NuPAGE™ geler och Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning tillåter Bolt™ Bis-Tris Plus geler som ska köras på cirka 35 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Om Mini Gel Tank Mini
Gel Tank är kompatibel med en mängd olika Novex™ geler, NuPAGE™ geler och Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning tillåter Bolt™ Bis-Tris Plus geler som ska köras på cirka 35 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Universell |
| Gelkompatibilitet | Novex™ Mini Gels |
| Gel storlek | Mini |
| Typ | Kassettklämma |
| Kvantitet | 1 enhet |
| Frakt skick | Rumstemperatur |