Läs mer
LP Italiana Spa™ Inbäddning av kassett med lock
Produktkod. 11886085 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Inbäddningskassett
Produktkod. Produkttyp
11886085 Inbäddningskassett
1 options
Produktkod. 11886085 Leverantör LP Italiana Spa™ Leverantörsnummer 191022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7880.00 SEK
    6990.71 SEK / Paket med 1
    Save 889.29 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Vit inbäddningskassett med lock för patologisk inbäddning.
Vit inbäddningskassett med lock för patologisk inbäddning.
Inbäddningskassett för användning i den patologiska inbäddningsprocessen.
  • Med lock
  • Ingen ring
  • Utmärkt för vävnadsprov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Inbäddningskassett
Färg Vitt
För användning med (applikation) Inbäddning
Inkluderar Lock
Kvantitet 250 Pk.
Vikt (engelska) 0,13 oz.
Vikt (metrisk) 3.72 g